Imprimer
Calcium carbonate ≥99.0% ACS à faible teneur en alcalins
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
36337.30 36337.A1
36337.30EA 73.7 EUR
36337.30 36337.A1
Calcium carbonate ≥99.0% ACS à faible teneur en alcalins
Calcium carbonate
Purity: 99.0% min CAS No.: 471-34-1 Molecular Formula: CaCO3 Formula Weight: 100.09 Physical Form: Powder Density: 2.930 Refractive Index: 1.6583 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° dec. Merck Reference: 14,1657 MDL No.: MFCD00010906
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 800 °C (déc.)
Densité: 2.930
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 14,1657