Imprimer
Calcium carbonate 98%, poudre légère, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
403815000 403810025 403811000
ACRO403815000EA 39.2 EUR
ACRO403815000 ACRO403810025 ACRO403811000
Calcium carbonate 98%, poudre légère, pur
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 % (200°C, 4 h)
Fluoride (F) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.1 %
Lead (Pb) ≤3 ppm
Mercury (Hg) ≤0.5 ppm
Acid insoluble substances ≤0.2 %
Magnesium & Alkali Salts ≤1 %