Imprimer
Calcium carbonate 99% analysis_for, precipitated
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbonate de calcium
219160010 219160025 219165000
ACRO219160010EA 174 EUR
ACRO219160010 ACRO219160025 ACRO219165000
Calcium carbonate 99% analysis_for, precipitated
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Poids moléculaire: 100.09 g/mol
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.0 % (200°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in acid)
Alkalies+Mg (as sulfates) ≤1 %