Imprimer
Calcium carbonate 98+%, poudre lourde, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
124670010 124670025 124670100
ACRO124670010EA 54.5 EUR
ACRO124670010 ACRO124670025 ACRO124670100
Calcium carbonate 98+%, poudre lourde, pur
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Point de fusion: 825 °C (déc.)
Densité: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010906
Numéro CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Indice Merck: 13,01658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.0 %
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M
NMR ≥94 %