Imprimer
Baryum carbonate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
A13195.0BEA 102 EUR
A13195.0B A13195.0I A13195.22 A13195.36
Baryum carbonate ≥99%
Baryum carbonate
Purity: 99% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: CBaO3 Formula Weight: 197.35 Odour: Odourless Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Formule: BaCO₃
Poids moléculaire: 197.34 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Point de fusion: 811 °C
Densité: 4.43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
Indice Merck: 13,00972