Imprimer
Baryum carbonate ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
14452.18 14452.30 14452.A1 14452.09
14452.18EA 112 EUR
14452.18 14452.30 14452.A1 14452.09
Baryum carbonate ≥99.95% (base métaux)
Baryum carbonate
Purity: 99.95% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: BaCO3 Formula Weight: 197.35 Physical Form: Lump/Powder Density: 4.43 Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Formule: BaCO₃
Poids moléculaire: 197.34 g/mol
Point d'ébullition: Déc.
Point de fusion: 811 °C
Densité: 4.43
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,969