Imprimer
Baryum carbonate 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
217495000 217490025
ACRO217495000EA 79.4 EUR
ACRO217495000 ACRO217490025
Baryum carbonate 99+% pour analyses
Baryum carbonate
Formule: BaCO₃
Poids moléculaire: 197.34 g/mol
Point d'ébullition: 1450 °C
Point de fusion: 811 °C
Densité: 4.43 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003448
Numéro CAS: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
Indice Merck: 13,00972
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfide (S) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤2000 ppm
Strontium (Sr) ≤10000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.015 % (in dilute HCl)