Imprimer
Perchlorate de magnésium ACS dessiccant
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
413465000 413461000
ACRO413465000EA 479 EUR
ACRO413465000 ACRO413461000
Perchlorate de magnésium ACS dessiccant
Perchlorate de magnésium
Formule: Cl₂MgO₈
Point de fusion: 250 °C
Densité: 2,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011102
Numéro CAS: 10034-81-8
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1,II
Indice Merck: 13,05702
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or flakes and/or chunks
Loss on drying ≤8 % (1 g, 190°C)
Suitability (for moisture absorption) Passes test
Titrable base ≤0.025 meq/g
Titrable free acid ≤0.005 meq/g