Imprimer
Calcium chlorure, anhydrous 93,0, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de calcium
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
C1016-100GEA 48.6 EUR
C1016-100G C1016-2.5KG C1016-500G
Calcium chlorure, anhydrous 93,0, granular ≤7.0 mm, Fluka™
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
Poids moléculaire: 110.98 g/mol
Point d'ébullition: 1.900 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: 765 °C
Densité: 2.150 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Indice Merck: 14,01659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form granular
Assay Min. 93.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Granulation complying