Imprimer
Bromure de calcium, ultra sec ≥99.978% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
35684.03 35684.06
35684.03EA 75.9 EUR
35684.03 35684.06
Bromure de calcium, ultra sec ≥99.978% (base métaux)
Bromure de calcium
Purity: 99.978% CAS No.: 7789-41-5 Molecular Formula: Br2Ca Formula Weight: 199.90 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.353 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 806-812° Merck Reference: 14,1654 MDL No.: MFCD00010902
Formule: Br₂Ca
Point d'ébullition: 806…812 °C
Point de fusion: 730 °C
Densité: 3,353
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010902
Numéro CAS: 7789-41-5
EINECS: 232-164-6
Indice Merck: 14,1654