Bromure de baryum, ultra sec ≥99.998% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 10553-31-8
Molecular Formula: BaBr2
Formula Weight: 297.14
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.781
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 850°
Merck Reference: 14,968
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00003444
Formule:
BaBr₂ Poids moléculaire: 297.14 g/mol Point d'ébullition: 1835 Point de fusion: 850 °C Densité: 4.781 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003444 Numéro CAS: 10553-31-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,968 |