Imprimer
Hexaborure de calcium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
41551.14 41551.22
41551.14EA 176 EUR
41551.14 41551.22
Hexaborure de calcium ≥99% (base métaux)
Hexaborure de calcium
Purity: 99+% CAS No.: 12007-99-7 Molecular Formula: CaB6 Formula Weight: 104.95 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 2.30 Melting Point: 2235° MDL No.: MFCD00148904
Formule: B₆Ca
Point de fusion: 2235 °C
Densité: 2,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148904
Numéro CAS: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3