Diborure de magnésium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 12007-25-9
Molecular Formula: B2Mg
Formula Weight: 45.93
Physical Form: -100 Mesh Powder
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
Melting Point: 800° dec.
MDL No.: MFCD00049752
Formule:
B₂Mg Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049752 Numéro CAS: 12007-25-9 EINECS: 234-501-2 |