Imprimer
Ammonium bifluorure ≥97%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium hydrogénodifluorure, Bifluorure d'ammonium
21253.290EA 121 EUR
21253.290 21253.368
Ammonium bifluorure ≥97%, TECHNICAL
Ammonium bifluorure
Formule: NH₄HF₂
Poids moléculaire: 57.04 g/mol
Point de fusion: 127
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012018
Numéro CAS: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,00498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %