Tungstate de dilithium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lithium tungsten oxide, Lithium tungstate
Purity: 99% min
CAS No.: 13568-45-1
Molecular Formula: Li2WO4
Formula Weight: 261.73
Physical Form: Powder
Density: 3.71
Melting Point: 742°
MDL No.: MFCD00016185
Formule:
Li₂O₄W Poids moléculaire: 261.72 g/mol Densité: 3.71 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016185 Numéro CAS: 13568-45-1 EINECS: 236-978-2 |