Imprimer
Potassium hydrogénosulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium bisulfate, Potassium sulfate acide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
1.04885.0500EA 148 EUR
1.04885.0500 1.04885.2500 1.04885.9025
Potassium hydrogénosulfate, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium hydrogénosulfate
Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,07695
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 490 g/l (20 °C) (development of heat)
Melting Point 195 °C (decomposition)
Molar Mass 136.17 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Density 2.24 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material