Imprimer
Potassium hydrogénosulfate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
A12428.0CEA 569 EUR
A12428.0C A12428.0E A12428.22 A12428.36
Potassium hydrogénosulfate ≥97%
Potassium hydrogénosulfate
Purity: 97% CAS No.: 7646-93-7 Molecular Formula: HKO4S Formula Weight: 136.17 Odour: Odourless Melting Point: 195-197° dec. UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00011404
Formule: KHSO₄
Densité: 2,240
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,7613