Imprimer
Potassium hydrogénosulfate mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fondu
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13800.22 13800.36
13800.22EA 81.5 EUR
13800.22 13800.36
Potassium hydrogénosulfate mixture of potassium pyrosulphate, K2S2O7, and potassium bisulphate, KHSO4 ACS, fondu
Potassium hydrogénosulfate
Formula Weight: 136.17 Physical Form: Fused Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 214° UN No.: 2509 MDL No.: MFCD00066385
Formule: KHSO₄
Point de fusion: 214 °C
Densité: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011404
Numéro CAS: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,07695