Imprimer
Sulfate de rubidium ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13493.14 13493.22 13493.36
13493.14EA 127 EUR
13493.14 13493.22 13493.36
Sulfate de rubidium ≥99% (base métaux)
Sulfate de rubidium
Purity: 99% CAS No.: 7488-54-2 Molecular Formula: Rb2SO4 Formula Weight: 267.00 Physical Form: Crystalline Density: 3.613 Refractive Index: 1.513 Odour: Odourless Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011190
Formule: O₄Rb₂S
Point d'ébullition: 1708 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1050 °C
Densité: 3,613
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011190
Numéro CAS: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7