Imprimer
Sulfate de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Rubidium sulfate
10567.09 10567.18
10567.09EA 63.7 EUR
10567.09 10567.18
Sulfate de rubidium ≥99.8% (base métaux)
Sulfate de rubidium
Purity: 99.8% CAS No.: 7488-54-2 Molecular Formula: Rb2SO4 Formula Weight: 267.00 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 3.613 Refractive Index: 1.513 Odour: Odourless Melting Point: 1050° MDL No.: MFCD00011190
Formule: O₄Rb₂S
Poids moléculaire: 267 g/mol
Point d'ébullition: 1708
Point de fusion: 1050 °C
Densité: 3.613
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011190
Numéro CAS: 7488-54-2
EINECS: 231-301-7