Potassium sulfate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulfate de potassium
Formule:
K₂SO₄ Poids moléculaire: 174.26 g/mol Point d'ébullition: 1698 Point de fusion: 1069 °C Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011388 Numéro CAS: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Indice Merck: 13,07759 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 5.5 - 7.5 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 100 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 20 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.02 % |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |