Imprimer
Potassium sulfate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05152.0100 1.05152.0500
1.05152.0100EA 469 EUR
1.05152.0100 1.05152.0500
Potassium sulfate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Indice Merck: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 111 g/l (20 °C)
Melting Point 1069 °C
Molar Mass 174.26 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1689 °C (1013 hPa)
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)