Imprimer
Potassium sulfate, anhydre 99+%, granuleux pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sulfate de potassium
205945000 205940025
ACRO205945000EA 47.9 EUR
ACRO205945000 ACRO205940025
Potassium sulfate, anhydre 99+%, granuleux pour analyses
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1689 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 1067 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Indice Merck: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder
pH 5.5 to 8.5 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm