Imprimer
Sulfate de caesium ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11112.09 11112.18
11112.09EA 116 EUR
11112.09 11112.18
Sulfate de caesium ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Sulfate de caesium
Purity: 99.997% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2O4S Formula Weight: 361.87 Physical Form: Powder Density: 4.243 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formule: Cs₂O₄S
Poids moléculaire: 361.87 g/mol
Point d'ébullition: 1627
Point de fusion: 1010
Densité: 4.243
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010959
Numéro CAS: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Indice Merck: 14,2016