Imprimer
Sodium sulfite, anhydre ≥98% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0628-1KGEA 190 EUR
0628-1KG 0628-2.5KG 0628-500G
Sodium sulfite, anhydre ≥98% ACS
Sodium sulfite
Formule: Na₂SO₃
Point de fusion: 500 °C
Densité: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003503
Numéro CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Indice Merck: 13,08757
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.02%
Free acid test pass
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Purity ≥98%
Titrable free base ≤0.03 meq/g