Imprimer
Potassium thiocyanate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium sulfocyanure
27033.290EA 99.3 EUR
27033.290 27033.368
Potassium thiocyanate ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Poids moléculaire: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 175
Densité: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Indice Merck: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm