Potassium thiocyanate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 333-20-0
Molecular Formula: KSCN
Formula Weight: 97.18
Odour: Odourless
pH: 5.3-8.5
Melting Point: 172-175°
Boiling Point: 500° dec.
Beilstein Reference: 3594799
Merck Reference: 14,7691
MDL No.: MFCD00011413
Formule:
KSCN Point d'ébullition: 500 °C (déc.) Point de fusion: 172…175 °C Densité: 1,89 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011413 Numéro CAS: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Indice Merck: 14,7691 |