Imprimer
Potassium thiocyanate 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium sulfocyanure
196585000 196580025 196580100 196582500
ACRO196585000EA 103 EUR
ACRO196585000 ACRO196580025 ACRO196580100 ACRO196582500
Potassium thiocyanate 99+% pour analyses
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Poids moléculaire: 97.18 g/mol
Point d'ébullition: 500
Point de fusion: 170…179 °C
Densité: 1.886 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011413
Numéro CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Indice Merck: 12,07866
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.3 to 8.7 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Iodine consuming subst. ≤30 mg I2/100 g