Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate ≥99.0% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 78.5 EUR
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
di-Potassium peroxodisulfate ≥99.0% ACS, Fluka™
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)