Imprimer
di-Potassium peroxodisulfate 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
26915.187EA 64.7 EUR
26915.187 26915.291
di-Potassium peroxodisulfate 98,0, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
di-Potassium peroxodisulfate
Formule: K₂S₂O₈
Poids moléculaire: 270.32 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Fer) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforme à Réact. Ph.Eur. Conforme
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test