di-Potassium peroxodisulfate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Formule:
K₂S₂O₈ Point de fusion: 100 °C Densité: 2,477 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011386 Numéro CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Indice Merck: 13,07741 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 270.32 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |