di-Potassium peroxodisulfate 99,0 ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2S2O8
Formula Weight: 270.31
Physical Form: Crystalline
Density: 2.477
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,7656
UN No.: 1492
MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formule:
K₂S₂O₈ Poids moléculaire: 270.32 g/mol Point de fusion: 100 °C (déc.) Densité: 2.477 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011386 Numéro CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,7656 |