Imprimer
di-Potassium disulfite, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium pyrosulfite, Potassium métabisulfite
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500 1.05057.9050
1.05057.0500EA 68.6 EUR
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500 1.05057.9050
di-Potassium disulfite, EMSURE® pour analyses, Supelco®
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Indice Merck: 13,07729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)