Imprimer
di-Potassium disulfite, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium pyrosulfite, Potassium métabisulfite
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 1570 EUR
1.05056.5000 1.05056.9029
di-Potassium disulfite, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, E224, très pur suitable for use as excipient, SAFC®
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Indice Merck: 13,07729