Imprimer
di-Potassium disulfite ≥96% (par iodométrie), en poudre, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Potassium pyrosulfite, Potassium métabisulfite
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
31268-1KGEA 97.8 EUR
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
di-Potassium disulfite ≥96% (par iodométrie), en poudre, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
di-Potassium disulfite
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: Déc.
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Indice Merck: 13,07729
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Iodometric) 96 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %