Imprimer
di-Potassium disulfite ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium pyrosulfite, Potassium métabisulfite
43908.22 43908.36 43908.A3
43908.22EA 55.3 EUR
43908.22 43908.36 43908.A3
di-Potassium disulfite ≥95%
di-Potassium disulfite
Purity: 95+% CAS No.: 16731-55-8 Molecular Formula: K2S2O5 Formula Weight: 222.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 190° dec. Merck Reference: 14,7645 MDL No.: MFCD00167605
Formule: K₂O₅S₂
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167605
Numéro CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Indice Merck: 14,7645