Imprimer
Potassium hexaiodoplatinate (IV) (≥18,2% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12642.03 12642.06
12642.03EA 143 EUR
12642.03 12642.06
Potassium hexaiodoplatinate (IV) (≥18,2% Pt)
Potassium hexaiodoplatinate (IV)
CAS No.: 16905-14-9 Molecular Formula: K2PtI6 Formula Weight: 1034.72 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049660
Formule: I₆K₂Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049660
Numéro CAS: 16905-14-9
EINECS: 240-954-7