Potassium tétrachloroplatinate (II) ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tétrachloroplatinate de dipotassium
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formule:
Cl₄K₂Pt Point d'ébullition: 35…40 °C (20 mmHg) Point de fusion: Déc. Densité: 3,38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011378 Numéro CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,7682 |