Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate 99,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
26936.236EA 61.3 EUR
26936.236 26936.293 26936.260 26936.320 26936.460
Potassium dihydrogénophosphate 99,5-100,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. zA
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Appearance of Solution S Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Reducing substances Passes test Ph.Eur.
Solubility in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mg (Magnesium) Max. 20 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test