Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
26923.298EA 119 EUR
26923.298 26923.367
Potassium dihydrogénophosphate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm