Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
1.05108.0050EA 253 EUR
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)