Potassium dihydrogénophosphate, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium phosphate monobasique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
KH₂PO₄ Poids moléculaire: 136.09 g/mol Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa) Point de fusion: 253 Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011401 Numéro CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Indice Merck: 13,07744 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 222 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |