Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12142.0E A12142.36
A12142.0EEA 178 EUR
A12142.0E A12142.36
Potassium dihydrogénophosphate ≥98%
Potassium dihydrogénophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Cryst solid Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,338
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 14,7659