Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
11594.30 11594.A1 11594.36
11594.30EA 61.5 EUR
11594.30 11594.A1 11594.36
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.0% ACS
Potassium dihydrogénophosphate
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
In buffers for pH determination.
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253
Densité: 2.338
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 14,7659