Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.999% (base métaux), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
10840.14 10840.22
10840.14EA 335 EUR
10840.14 10840.22
Potassium dihydrogénophosphate ≥99.999% (base métaux), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Potassium dihydrogénophosphate
Purity: 99.999% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Formule: KH₂PO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2,338
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 14,7659