Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
424200250 424205000 424200025
ACRO424200250EA 40.4 EUR
ACRO424200250 ACRO424205000 ACRO424200025
Potassium dihydrogénophosphate 99+% ACS
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying ≤0.2 % (2 g, 105°C, 2 h)
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %