Potassium dihydrogénophosphate 99+%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium phosphate monobasique
Formule:
KH₂PO₄ Poids moléculaire: 136.09 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: 253 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011401 Numéro CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 REACH: 01-2119490224-41 Indice Merck: 13,07744 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤1 % (105°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % (on dried substance) |