Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
205920025 205925000 205920100
ACRO205920025EA 228 EUR
ACRO205920025 ACRO205925000 ACRO205920100
Potassium dihydrogénophosphate 99+%, très pur
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)
pH 4.2 to 4.7 (1 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm