Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium phosphate dibasique
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
A11817.0CEA 439 EUR
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
di-Sodium hydrogénophosphate, anhydre 98+%
di-Sodium hydrogénophosphate
Purity: 98+% CAS No.: 7558-79-4 Molecular Formula: HNa2O4P Formula Weight: 141.98 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00003496
Formule: Na₂HPO₄
Poids moléculaire: 141.96 g/mol
Point de fusion: 250
Densité: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003496
Numéro CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Indice Merck: 14,8659