Imprimer
≥98% ACS, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate dibasique, Potassium phosphate disodique
P3786-100G P3786-1KG P3786-2.5KG P3786-500G P3786-6X500G P3786-25KG
P3786-100GEA 68.2 EUR
P3786-100G P3786-1KG P3786-2.5KG P3786-500G P3786-6X500G HONCP3786-25KG
≥98% ACS, Fluka™
di-Potassium hydrogénoorthophosphate
Formule: K₂HPO₄
Poids moléculaire: 174.18 g/mol
Point de fusion: 340 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011383
Numéro CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Indice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Loss on drying (105°C) Max. 1.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.5 - 9.6
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
Total N Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm
Appearance of the solution complying